Learn More
Bel-Art™ Mini macinatore a mortaio raffreddato ad azoto liquido SP Scienceware™
Codice prodotto. 13442499 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13442499
Marca: Bel-Art™ H372600100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per congelare e trattare campioni di tessuto di piccole dimensioni all'interno di una provetta per microcentrifuga
  • Il mortaio in acciaio inossidabile è dotato di un dispositivo saldato per fissare una provetta per microcentrifuga
  • Il mortaio è sospeso sopra una cavità in acciaio inossidabile che trattiene l'azoto liquido all'interno di un alloggiamento in polietilene blu completamente isolato
  • Previene la rottura della provetta per microcentrifuga eliminando il contatto diretto con l'azoto liquido
  • Consente la macinazione di piccole quantità di tessuto all'interno di una provetta riducendo così la perdita di campione e il tempo di prelievo
  • Il contenuto della provetta viene congelato dall'azoto liquido che circonda il mortaio: ciò previene la rottura della provetta eliminando il contatto diretto con l'azoto liquido
  • Include un pestello in acciaio inossidabile da 5 pollici (12.7 cm) con impugnatura a T in polietilene larga 4 pollici e profonda 3/4 pollici (10.2 x 1.9 cm)
  • Dimensioni complessive dell’alloggiamento: 6.5 pollici di profondità (16.5 cm) x 4.5 pollici di altezza H (11.4 cm); i piedini a ventosa lo mantengono stabile sul banco di lavoro
  • I piedini a ventosa mantengono l'unità stabile sul banco di lavoro
Order Info
Dimensioni complessive del mortaio: 6 1/2 poll. di profondità (16.5 cm) x 4 1/2 poll. di altezza (11.4 cm)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Finitura Polished
Product Type Mini macinatore a mortaio raffreddato ad azoto liquido
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per congelare e trattare campioni di tessuto di piccole dimensioni all'interno di una provetta per microcentrifuga
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in
Altezza (sistema metrico) 11.4 cm
Include Pestello in acciaio inossidabile con manico in polietilene
Tipo Mini Mortar and Pestle