Learn More
Bel-Art™ Dipper con manico lungo SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
0.9 m
1.8 m
3.7 m
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia:
3 piedi
6 piedi
12 piedi
Include:
Manico monopezzo
Maniglia in due pezzi
Maniglia monopezzo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Welded handles provide easy sampling from tanks, vats, lakes, etc. Floatable, high-density polyethylene plastic dippers will not rust or corrode and provide chemical resistance.
- High-density polyethylene dippers will not rust or corrode
- Provides excellent chemical resistance
- Handle is welded to the rigid bowl at a 45° angle
- End of the handle has a hook for hanging
- Handle diameter: 29 mm (1.13 in.)
Specifica
Specifica
| Product Type | Mestolo |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Include | Maniglia in due pezzi |
| Tipo di maniglia | Lunga |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 once |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per un'agevole estrazione di campioni da serbatoi, vasche e laghi |
| Diametro (sistema imperiale) maniglia | 1,13 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglia | 2.9 cm |
| Vedi altri risultati |