Learn More
Bel-Art™ Dipper con manico lungo SP Scienceware™
Codice prodotto. 11332214 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
0.9 m
1.8 m
3.7 m
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia:
3 piedi
6 piedi
12 piedi
Include:
Manico monopezzo
Maniglia in due pezzi
Maniglia monopezzo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11332214
Marca: Bel-Art™ F367820116
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manici saldati. Campionamento facilitato in serbatoi, vasche, laghi, ecc. grazie ai becher a immersione con manico lungo SP Scienceware™. Questi becher a immersione in polietilene ad alta densità non si arrugginiscono o corrodono, forniscono una resistenza chimica eccellente e se necessario galleggiano.
Welded handles provide easy sampling from tanks, vats, lakes, etc. Floatable, high-density polyethylene plastic dippers will not rust or corrode and provide chemical resistance.
  • High-density polyethylene dippers will not rust or corrode
  • Provides excellent chemical resistance
  • Handle is welded to the rigid bowl at a 45° angle
  • End of the handle has a hook for hanging
  • Handle diameter: 29 mm (1.13 in.)
Specifica
Product Type Mestolo
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Maniglia monopezzo
Tipo di maniglia Lunga
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per un'agevole estrazione di campioni da serbatoi, vasche e laghi
Diametro (sistema imperiale) maniglia 1,13 in.
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 12 piedi
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 3.7 m