Learn More
Bel-Art™ Dipper con manico lungo SP Scienceware™
Manici saldati. Campionamento facilitato in serbatoi, vasche, laghi, ecc. grazie ai becher a immersione con manico lungo SP Scienceware™. Questi becher a immersione in polietilene ad alta densità non si arrugginiscono o corrodono, forniscono una resistenza chimica eccellente e “se necessario” galleggiano.
70.55€ - 176.00€
Specifica
Product Type | Mestolo |
---|---|
Materiale | HDPE |
Tipo di maniglia | Lunga |
Da utilizzare con (applicazione) | Per un'agevole estrazione di campioni da serbatoi, vasche e laghi |
Diametro (sistema imperiale) maniglia | 1,13 in. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Diametro (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Diametro (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11302214
|
Bel-Art™
F36780-0016 |
500 ml | Maniglia monopezzo | 0.9 m | 2.9 cm |
70.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11322214
|
Bel-Art™
F36782-0016 |
500 ml | Maniglia in due pezzi | 3.7 m | 2.9 cm |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11352214
|
Bel-Art™
F36781-0032 |
1000 ml | Maniglia monopezzo | 1.8 m | 2.9 cm |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11362214
|
Bel-Art™
F36782-0032 |
1000 ml | Maniglia in due pezzi | 3.7 m | 2.9 cm |
176.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11312214
|
Bel-Art™
F36781-0016 |
500 ml | Manico monopezzo | 1.8 m | 2.9 cm |
103.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11332214
|
Bel-Art™
F36782-0116 |
500 ml | Maniglia monopezzo | 3.7 m | 2.9 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Welded handles. SP Scienceware™ Long-Handled Dippers for easy sampling from tanks, vats, and lakes. These high-density polyethylene plastic dippers will not rust or corrode, provide excellent chemical resistance and float, “just in case.”
- I becher a immersione in polietilene ad alta densità non arrugginiscono né si corrodono
- Forniscono una resistenza chimica eccellente
- L'impugnatura è saldata alla vaschetta rigida con un angolo di 45°
- L'estremità dell'impugnatura dispone di un gancio con cui appenderla
- Diametro dell'impugnatura: 29 mm (1.13 poll.)
Specifica
Mestolo | |
Lunga | |
1,13 in. |
HDPE | |
Per un'agevole estrazione di campioni da serbatoi, vasche e laghi | |
2.9 cm |