Learn More
Bel Art™ Bacinelle per laboratorio isolate SP Scienceware™ Magic Touch™
Codice prodotto. 12636465 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
4 l
9 l
Colore:
Black
Blu
Red
Materiale:
Expanded PVC
Polymer Foam
Schiuma di polimero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12636465
Marca: Bel Art™ M188481102
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
  • Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
  • Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
  • Will not absorb odors or moisture
  • Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
  • Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
  • Stackable
  • Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Specifica
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Dimensioni (L x P x A) 6 x 6 x 3 in. (15.2 x 15.2 x 7.6 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more
Materiale Polymer Foam
Tipo Mini Lab Ice Pan
Colore Black
Capacità (sistema metrico) 1 L
Gamma di temperatura -196°C to +93°C