Learn More
Bel Art™ Bacinelle per laboratorio isolate SP Scienceware™ Magic Touch™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
4 l
9 l
Colore:
Black
Blu
Red
Materiale:
Expanded PVC
Polymer Foam
Schiuma di polimero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
- Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
- Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
- Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
- Will not absorb odors or moisture
- Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
- Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
- Stackable
- Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 41 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 33 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13 in. |
| Dimensioni (L x P x A) | 16 x 13 x 5.1 pollici (41 x 33 x 13 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione e il trasporto di campioni termosensibili in ghiaccio, alcohol slurry, bagnomaria e altro |
| Materiale | Schiuma di polimero |
| Tipo | Vaschetta grande per ghiaccio per laboratori |
| Vedi altri risultati |