Learn More
Bel Art™ Bacinelle per laboratorio isolate SP Scienceware™ Magic Touch™
Codice prodotto. 12666465 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
4 l
9 l
Colore:
Black
Blu
Red
Materiale:
Expanded PVC
Polymer Foam
Schiuma di polimero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12666465
Marca: Bel Art™ M188481101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
  • Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
  • Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
  • Will not absorb odors or moisture
  • Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
  • Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
  • Stackable
  • Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Specifica
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Dimensioni (L x P x A) 6 x 6 x 3 pollici (15.2 x 15.2 x 7.6 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione e il trasporto di campioni termosensibili in ghiaccio, alcohol slurry, bagnomaria e altro
Materiale Schiuma di polimero
Tipo Mini vaschetta per ghiaccio per laboratori
Colore Blu
Capacità (sistema metrico) 1 l
Gamma di temperatura Da 196 a 93 °C