Få mere at vide
Bel Art™ Bacinelle per laboratorio isolate SP Scienceware™ Magic Touch™
Artikelnummer. 13296559 Shop alle SP Scienceware produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacità (sistema metrico):
1 L
4 l
9 L
Colore:
Black
Blu
Red
Materiale:
Expanded PVC
Polymer Foam
Schiuma di polimero
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13296559
Brand: Bel Art™ M188489102
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
  • Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
  • Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
  • Will not absorb odors or moisture
  • Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
  • Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
  • Stackable
  • Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Tekniske data
Altezza (sistema metrico) 13 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13 in.
Dimensioni (L x P x A) 16 x 13 x 5.1 in. (41 x 33 x 13 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more
Materiale Polymer Foam
Tipo Maxi Lab Ice Pan
Colore Black
Capacità (sistema metrico) 9 L
Gamma di temperatura -196°C to +93°C
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.