Learn More
Bel-Art™ Microimbuti SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
0.6 cm
0.8 cm
Capacità (sistema metrico):
5.2 mL
8.1 mL
15.7 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Gli imbuti in polipropilene sono autoclavabili a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5.2 mL |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 0.6 cm |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 4.1 cm |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per microlavori e per il riempimento di burette, manometri e flaconi piccoli |
| Product Type | Filling Funnel |