Learn More
Bel-Art™ Microimbuti SP Scienceware™
Codice prodotto. 12324016 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
0.6 cm
0.8 cm
Capacità (sistema metrico):
5.2 mL
8.1 mL
15.7 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12324016
Marca: Bel-Art™ F146850035
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettati per microlavori e per il riempimento di burette, manometri e bottiglie piccole
  • Gli imbuti in polipropilene sono autoclavabili a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8.1 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 0.8 cm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 5.05 cm
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Per microlavori e per il riempimento di burette, manometri e flaconi piccoli
Product Type Filling Funnel