Learn More
Bel-Art™ Portaprovette per microcentrifuga contro radiazioni beta SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
8 x 3.5 x 2.3 in (20.32 x 8.89 x 5.84 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beschreibung
- In acrilico da 9.5 mm (0.8 pollici) con giunti a tenuta stagna
- Possibilità di inserire ghiaccio tritato o acqua sotto il rack
- Per 36 provette per microcentrifuga
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale chiusura | Acrylic |
| Tipo di chiusura | Lid |
| Colore | Clear |
| Materiale | Acrilico |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protezione da isotopi radioattivi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per microcentrifuga da 36 x 1.5 ml, possibilità di collocare sotto il rack acqua o ghiaccio tritato |
| Capacità | 36 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes) |
| Include | Piedini antiscivolo, coperchio a tenuta stagna |
| Product Type | Scatola per microcentrifuga |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur