Learn More
Bel-Art™ Mini cucchiai per campionamento SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.05 mL
0.1 ml
0.25 ml
0.5 ml
1 ml
Dimensione della confezione:
25 confezioni
Pezzo
Descrizione
- Queste misure monouso mini sono progettate per il recupero di campioni di volume ridotto e specifico di polveri o materiali simili
- In plastica di polistirene bianco resistente agli urti
- Tutti i prodotti sterili riportano l'indicazione del lotto per un'accurata tracciabilità
Specifica
Specifica
| Sterilità | Prodotto sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1 ml |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Cucchiaio per campionamento |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettata per la raccolta di campioni specifici di volume ridotto di polveri o materiali simili |
| Include | Recipiente arrotondato e manico sottile |
| Materiale | Polistirene |