Learn More
Bel-Art™ Mini cucchiai per campionamento SP Scienceware™
Codice prodotto. p-3273725 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.05 mL
0.1 ml
0.25 ml
0.5 ml
1 ml
Dimensione della confezione:
25 confezioni
Pezzo
Codice prodotto. 15570102
Marca: Bel-Art™ F367210010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Previene la contaminazione incrociata utilizzando un cucchiaio diverso per ciascun campione
  • Queste misure monouso mini sono progettate per il recupero di campioni di volume ridotto e specifico di polveri o materiali simili
  • In plastica di polistirene bianco resistente agli urti
  • Tutti i prodotti sterili riportano l'indicazione del lotto per un'accurata tracciabilità
Specifica
Sterilità Prodotto sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.1 ml
Colore Bianco
Monouso
Product Type Cucchiaio per campionamento
Da utilizzare con (applicazione) Progettata per la raccolta di campioni specifici di volume ridotto di polveri o materiali simili
Include Recipiente arrotondato e manico sottile
Materiale Polistirene