Learn More
Bel-Art™ Set di setacciatori micro SP Scienceware™ Mini-Sieve
Codice prodotto. 11342204 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11342204
Marca: Bel-Art™ F378451000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Facilità di utilizzo portatile in laboratorio e sul campo
Uso pratico e semplice in laboratorio o sul campo
  • Consiste in una pila di quattro parti portasetaccio intercambiabili, una vaschetta di raccolta, un coperchio e quattro anelli di tenuta setaccio
  • Tutte le parti sono stampate in polipropilene
  • Le parti sono a pressione e facili da assemblare e smontare per il recupero dei campioni
  • I parametri di raccolta possono essere modificati sostituendo gli inserti a maglia in bronzo fosforoso rimovibili
  • Ogni parte ha un diametro interno di 56 mm (2.25 pollici) x un'altezza di 41 mm (1.625 pollici) e contiene circa 60 ml
  • Le dimensioni del set assemblato con vaschetta e coperchio sono 21.6 cm (8.5 pollici) di altezza x un diametro massimo di 7.2 cm (2.125 pollici)
Specifica
Dimensione del poro 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230
Tipo Set di setacciatori micro Mini sieve™
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.875 in.
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema imperiale) 8,5 in.
Include Quattro segmenti portasetaccio intercambiabili, vaschetta di raccolta, coperchio e quattro anelli di tenuta setaccio
Altezza (sistema metrico) 21.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per lo smistamento rapido delle particelle in base alla dimensione in attività di laboratorio e sul campo
Diametro (sistema metrico) esterno 72 mm
Materiale del telaio Polypropylene
Screen Size Set of 8 (25 Mesh, 35 Mesh, 45 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh, 170 Mesh, 230 Mesh)
Mesh Material Bronzo fosforoso
Sieve Number Set of 8 (25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, and 230)