Learn More
Bel-Art™ Mini morsetto per tubi SP Scienceware™
Codice prodotto. 11744615 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tubo a parete sottile
Autoclavabile:
Sterilizzabile in autoclave
Materiale:
Plastica acetalica
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11744615
Marca: Bel-Art™ F182270000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare questi morsetti piccoli per l'arresto positivo con controllo tattile. Il mini morsetto per tubi Bel Art™ SP Scienceware™ è resistente, non si arrugginisce né si corrode.
  • On/off a posizione singola
  • Nessuna deformazione, formazione di ruggine o corrosione
  • Per tubi a parete sottili con diametro esterno inferiore a 4.7 mm (0.19 pollici)
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Quantità 100
Tipo Mini morsetto per tubi
Materiale Plastica acetalica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubo a parete sottile
Colore Natural
Jaw Type Angled
Diameter (Metric) Inside 4.7 mm