Learn More
Bel-Art™ Supporti per colonne per cromatografia multiple SP Scienceware™
Codice prodotto. 10305313 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10305313
Marca: Bel-Art™ F182020000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Due aste e due supporti. Da ordinare separatamente cod. prod. 22-260469.
Gli anelli in plastica flessibili sostengono delicatamente ciascuna colonna senza graffi
  • Contiene in modo sicuro fino a otto colonne cromatografiche all'interno o tra gli anelli flessibili ad un'altezza regolabile
  • La parte posteriore in plastica rigida è montata su due blocchi del supporto in plastica di polietilene che scorrono sulle aste di supporto
  • Serrare le viti per posizionare il rack all'altezza desiderata
  • Per colonne fino ad un diametro di 30 mm (1.19 pollici)
Specifica
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 311 mm
Tipo Chromatography Column Holder