Learn More
Bel-Art™ Campionatore ad ago SP Scienceware™
Codice prodotto. 11346354 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
41 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11346354
Marca: Bel-Art™ H378310000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Consente di ridurre al minimo i danni durante il prelievo dei campioni dai sacchetti.
  • Per il campionamento singolo da sacchetti di polietilene o di carta
  • Estrazione con campione pronto per fuoriuscire dal manico cavo
  • Profondità massima di entrata di 28 cm (11 pollici)
  • In ottone cromato con manico a vite in alluminio anodizzato
Specifica
Product Type Campionatore a punta d'ago
Materiale Ottone cromato
Materiale maniglia alluminio
Tipo di maniglia Cavo
Diametro (sistema imperiale) 0.87 in
Diametro (sistema metrico) 2.2 cm
Profondità (sistema imperiale) 11 pollici
Profondità (sistema metrico) 28 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm