Learn More
Bel Art™ Rack per bottiglie e flaconcini SP Scienceware™ No-Wire™
Codice prodotto. 10164674 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Fiale da 13 mm
Fiale da 16 mm
Fiale da 25 mm
Flaconi da 20 ml
Provette (30 mm)
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Posizioni:
6
12
20
30
42
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10164674
Marca: Bel Art™ F185140016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibili con 5 configurazioni di griglia. I rack per bottiglie e flaconcini Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ sono adatti alla maggior parte delle bottiglie e dei flaconcini di piccole dimensioni.
Offered in 5 grid configurations. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Bottle and Vial Racks fits most small vials and bottles.
  • Sufficientemente piccolo da poter essere impugnato con una sola mano
  • Può essere immerso
  • Autoclavabile e resistente alle sostanze chimiche
  • Dimensioni (L x P x A): 5 x 4 x 1.7 in (13 x 11 x 4.3 cm)
  • Viene fornito smontato, ma si assembla in modo semplice e veloce
Specifica
Include Rack Only
Product Type Rack, per flaconi
Matrice 5 x 6
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Fiale da 16 mm
Materiale Polipropilene
Posizioni 30
Forma Square
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 4,3 cm
Altezza (sistema imperiale) 1,7 in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm