Learn More
Bel Art™ Rack per bottiglie e flaconcini SP Scienceware™ No-Wire™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Fiale da 13 mm
Fiale da 16 mm
Fiale da 25 mm
Flaconi da 20 ml
Provette (30 mm)
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Posizioni:
6
12
20
30
42
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Offered in 5 grid configurations. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Bottle and Vial Racks fits most small vials and bottles.
- Sufficientemente piccolo da poter essere impugnato con una sola mano
- Può essere immerso
- Autoclavabile e resistente alle sostanze chimiche
- Dimensioni (L x P x A): 5 x 4 x 1.7 in (13 x 11 x 4.3 cm)
- Viene fornito smontato, ma si assembla in modo semplice e veloce
Specifica
Specifica
| Include | Rack Only |
| Product Type | Rack, per flaconi |
| Matrice | 6 x 7 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Capacità | Fiale da 13 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 42 |
| Forma | Square |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Vedi altri risultati |