Learn More
Bel-Art™ Rack per bottiglie e flaconcini SP Scienceware™ No-Wire™
Disponibili con 5 configurazioni di griglia. I rack per bottiglie e flaconcini Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ sono adatti alla maggior parte delle bottiglie e dei flaconcini di piccole dimensioni.
Marca:  Bel-Art™ F18514-0020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08100kg
Codice prodotto. 10062614
  • 27.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Offered in 5 grid configurations. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Bottle and Vial Racks fits most small vials and bottles.
  • Sufficientemente piccolo da poter essere impugnato con una sola mano
  • Può essere immerso
  • Autoclavabile e resistente alle sostanze chimiche
  • Dimensioni (L x P x A): 5 × 4 × 1.7 in (13 × 11 × 4.3 cm)
  • Viene fornito smontato, ma si assembla in modo semplice e veloce
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Polipropilene
Rack, per flaconi
13 cm
11 cm
4,3 cm
Flaconi da 20 ml
20
5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
5 in.
4 in.
1,7 in.