Learn More
Bel Art™ Rack a elevata aderenza SP Scienceware™ No-Wire™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
40
60
90
Capacità:
Provette da 10 a 13 mm
Provette da 13 a 16 mm
Provette da 16 a 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Test tubes hang in any position, even inverted
- Il piccolo portaprovette mantiene saldamente e in modo sicuro ciascuna provetta, perfetto per la decantazione o il bagno d’acqua
- Stampato in polipropilene autoclavabile, può essere immerso in un bagno d'acqua
- Le piastre terminali hanno lo spazio per l'etichettatura e i pozzetti sono provvisti di identificazione alfanumerica
- Adatto per la maggior parte delle apparecchiature di campionamento automatico
- Sovrapponibile
- Facile da assemblare: A scatto
Order Info
Dimensioni (L x P x A): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 pollici (11 x 25 x 7 cm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, a elevata aderenza |
| Matrice | 10 x 4 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | White |
| Capacità | Provette da 16 a 20 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 40 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |