Learn More
Bel Art™ Rack per provette per microcentrifuga SP Scienceware™ No-Wire™
Codice prodotto. 16484809 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
42
63
Capacità:
Microtubes (0.5 mL)
Provette da 1.5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16484809
Marca: Bel Art™ F188380005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I lati aperti ottimizzano l'uso in bagni d'acqua o ghiaccio tritato
  • I rack stampati in polipropilene possono essere immersi in bagni d'acqua e non si inclinano
  • Dimensioni compatte impilabili per risparmiare spazio prezioso
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
  • I rack vengono spediti piatti: facili da assemblare
Order Info
In due formati per contenere le misure di provette più comuni. Dimensioni (L x P x A): 5 x 4 x 1.7 pollici (13 x 11 x 4.3 cm)
Specifica
Product Type Microcentrifuge Tube Rack
Matrice 7 x 9
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Microtubes (0.5 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 63
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Quantità 8/Cs.
Dimensioni (L x P x A) 5.08 x 4.15 x 1.7 in. (12.8 x 10.5 x 4.3 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 12.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.08 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.15 in.
Altezza (sistema metrico) 4.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.7 in.