Learn More
Bel-Art™ Morsetto a vite in nylon SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Brown
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
Tubing clamp with angled jaws prevents tube from slipping out
- Il morsetto per tubi in nylon a ganascia aperta si adatta a qualsiasi tubo fino a un diametro esterno di 1/4 di pollice (6.4 mm)
- Il morsetto con vite a testa zigrinata applica una forza uniforme
Specifica
Specifica
| Quantità | 12 Pk. |
| Tipo | Morsetto a vite |
| Materiale | Nylon |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro esterno di .25 poll. (.63 cm) Provetta |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.31 pollici |
| Lunghezza apertura (sistema imperiale) | Da 0 a 0.25 in |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.867 cm |
| Lunghezza apertura (sistema metrico) | Da 0 a 0.63 cm |
| Colore | Brown |
| Jaw Type | Angled |
| Vedi altri risultati |