Learn More
Bel Art™ Valvole a pinza SP Scienceware™
Codice prodotto. p-3273587 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Size:
6 to 8 mm I.D. Tubing
7.9 to 9.5 I.D. Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12868110
Marca: Bel Art™ F308480004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comprimono il corpo in silicone morbido della valvola per consentire il flusso e rilasciare la pressione per sospendere il flusso, senza gocciolamenti
  • Resistenti ad una pressione di circa 16 lb
  • In PTFE, acciaio inossidabile e polipropilene per la massima resistenza chimica
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Quantità 1 Ea.
Tipo Valvola a pinza
Materiale In silicone, gomma, polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flusso a gravità, flacone aspiratore
Lunghezza (sistema imperiale) 4.01 in
Lunghezza (sistema metrico) 10.18 cm
Size 6 to 8 mm I.D. Tubing
Colore Natural
Jaw Type Standard Taper
Diameter (Metric) Inside 6 to 8 mm