Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Pipette Pump™
Codice prodotto. 11707924 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
2 ml
10 ml
25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11707924
Marca: Bel-Art™ F378960000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per pipettaggi sicuri, accurati e senza problemi. I pipettatori Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ vantano un facile funzionamento con una sola mano.
Provides safe, accurate and trouble-free pipetting. Bel Art™ Pipette Pump™ Pipetters utilize an easy-to-use one-handed operation.
  • Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
  • Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
  • Plunger may be pressed for quick emptying
  • Resistant to acids and alkalis
  • Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121ºC (250ºF) for 20 minutes; chuck should not be autoclaved
  • Replacement Silicone Rubber Chuck and Washers are available
Specifica
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Giallo
Monouso Reusable
Da utilizzare con Serologic Pipette
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello Pipette Pump Pipettors
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipets
Resistenza Acid and Alkali