Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Pipette Pump™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
2 ml
10 ml
25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Provides safe, accurate and trouble-free pipetting. Bel Art™ Pipette Pump™ Pipetters utilize an easy-to-use one-handed operation.
- Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
- Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
- Plunger may be pressed for quick emptying
- Resistant to acids and alkalis
- Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121ºC (250ºF) for 20 minutes; chuck should not be autoclaved
- Replacement Silicone Rubber Chuck and Washers are available
Specifica
Specifica
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Pipette |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene |
| Modello | Pipette Pump Pipettors |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |