Learn More
Bel-Art™ Secchi grandi SP Scienceware™
Codice prodotto. p-3273220 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13.2 l
Materiale:
Polipropilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17142986
Marca: Bel-Art™ F167760000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secchi robusti con coperchi e impugnature traverse in acciaio incorporati
  • I secchi bianchi traslucidi consentono una facile visione del livello del fluido
  • Il polipropilene è autoclavabile a vapore (a 121 °C), il polietilene non è autoclavabile
  • Il secchio da 8 qt./7.6 L è dotato di anello di supporto e impugnatura traversa rimovibili in acciaio
  • Il secchio da 14 qt./13.2 L è dotato di impugnatura traversa oscillante in acciaio, senza anello di supporto
  • I secchi grandi sono conformi alla specifica USA MIL-P36257A
Specifica
Product Type Secchio
Capacità (sistema metrico) 13.2 l
Graduazioni None
Materiale Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 2.99 galloni
Certificazione/Conformità US, MIL-PL36257A
Colore Bianco
Descrizione 2.99 gal. Pail
Materiale maniglia Acciaio placcato
Altezza (sistema imperiale) 12.75 pollici
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Include Manico a rotazione libera in acciaio placcato con presa, coperchio su misura