Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche poligonali Spinbar™ SP Scienceware™ senza perno ad anello
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
25.4 mm
30 mm
40 mm
50.8 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
9.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
0.38 pollici
0,5in.
0.6 in
1 in
1 pollici
1.1875 pollici
1.625 pollici
2 in.
2.31 pollici
Diametro (sistema imperiale):
0.19 pollici
0.23 pollici
0.25 pollici
0.3125 in
0.3125 pollici
0.37 in.
0.37 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Adds turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars. Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility.
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 pollici |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1 in |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 9.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Materiale | Magnete AlNiCo |
| Quantità | 1 |
| Vedi altri risultati |