Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche poligonali Spinbar™ SP Scienceware™ senza perno ad anello
Codice prodotto. 11328713 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
25.4 mm
30 mm
40 mm
50.8 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
9.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
0.38 pollici
0,5in.
0.6 in
1 in
1 pollici
1.1875 pollici
1.625 pollici
2 in.
2.31 pollici
Diametro (sistema imperiale):
0.19 pollici
0.23 pollici
0.25 pollici
0.3125 in
0.3125 pollici
0.37 in.
0.37 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11328713
Marca: Bel-Art™ F371200015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aggiunge turbolenza rispetto alle barre cilindriche di dimensioni uniformi simili. Le ancorette magnetiche poligonali SP Scienceware™ Spinbar™ senza perno ad anello sono prodotte in uno stabilimento ISO 9001:2008.
Adds turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars. Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility.
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
  • Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008
  • Autoclavabile
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 0.23 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 0.6 in
Rivestimento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Materiale Magnete AlNiCo
Quantità 50
Forma Poligonale
Tipo Magnetic Stir Bar