Learn More
Bel Art™ Polypropylene Multipurpose Trays
Codice prodotto. p-2683242 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
12.75 x 10.5 x 4.25 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15549205
Marca: Bel Art™ F162000011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These large-capacity, rugged polypropylene trays have multiple uses
  • The substantial depth and 8.5L (9 qt) volume of each can be used to hold a large quantity of samples in a water bath or on ice
  • The trays are steam autoclavable at 121°C (250°F) and excellent for holding instruments while autoclaving
  • Use in a sink when cleaning glassware to reduce chance of damage or for transporting labware
  • Inside corners are rounded for easy cleaning
  • The top rim adds rigidity and provides handholds for transport
  • Each size nests with identical trays to minimize storage space requirements
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8.5 L
Dimensioni (L x P x A) 12.75 x 10.5 x 4.25 in.
Colore Blue
Altezza (sistema metrico) 10.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) 32.4 cm
Materiale Polypropylene
Tipo Multipurpose Tray
Larghezza (sistema metrico) 26.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.75 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Capacità (sistema imperiale) 9 qt.