Learn More
Bel-Art™ Spatola gommata in polipropilene SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20.3 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Diametro di 4.7 cm (0.188 pollici)
- Lunghezza di 20.3 cm (8 pollici)
- Autoclavabili a vapore a 121° C (250° F) per il riutilizzo senza rischio di contaminazione del campione
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.189 pollici |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per raschiatura e dispersione aggressiva senza graffi |
| Include | Estremità piatta su un lato e con taglio diagonale sull'altro lato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |
| Diametro (sistema metrico) | 0.47 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20.3 cm |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | 6 |
| Vedi altri risultati |