Learn More
Bel-Art™ Flaconi con contagocce Polystop™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 10521958 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10521958
Marca: Bel-Art™ F116040060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Evitano che il contagocce di vetro si scheggi quando viene reinserito nel flacone contagocce
  • Il contagocce si estrae facilmente mentre il tappo rimane perfettamente nel collo del flacone, in questo modo funge da guida per il riposizionamento del contagocce nel flacone
  • Tappo in polipropilene
  • Il flacone in vetro trasparente ha un collo a T smerigliato e il contagocce è dotato di un morbido cappuccio in vinile
  • Smontabile per facilità di pulizia
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Quantità 1 Ea.
Sterilità Non sterile
Closure Included
Monouso Reusable
Dropper Capacity 50 mL
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 78.5 mm
Product Type Dropping Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.67 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.09 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 42.4 mm
Tipo di chiusura Threaded
Autoclavabile Non autoclavabile