Descrizione
Fit into standard 2 in. freezer storage racks
Spedizione in pacco piatto, pronto per l'assemblaggio in pochi secondi
- In grado di resistere a temperature ambiente basse (-86 °C)
- In polipropilene traslucido
- Riutilizzabili, non aderiscono a ripiani o scaffali ghiacciati
- Nessuna deformazione né scolorimento in caso di esposizione a condensa o fuoriuscite di liquidi
- In grado di resistere a una pulizia leggera con alcol o detergente delicato
- I divisori indicizzati si adattano a queste e a tutte le scatole per congelatore da 5.25 x 5.25 pollici
- Per 81 fiale (12 mm)
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Hinged Lid |
| Colore | Bianco |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Forma | Square |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rack per conservazione in congelatore da 2 in |
| Capacità | 81 Vials |
| Product Type | Scatola per congelatore a scomparsa e divisorio con 81 posizioni |
| Quantità | 12/conf. |
| Dimensioni (L x P x A) | 5.25 x 5.25 x 2 in (13.2 x 13.2 x 2.5 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13.2 cm |
| Vedi altri risultati |