Learn More
Bel Art™ Cestelli SP Scienceware™ Poxygrid™
Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensioni (L x P x A):
24.75 x 14 x 6 in.
11 x 6 x 3.5 pollici (28 x 15 x 8.8 cm)
14 x 11 x 3.5 in.
20 x 11 x 3.5 in.
Förpackningsstorlek:
Pezzo
Beskrivning
Epoxy-coated steel wire construction holds up under severe laboratory conditions
- Resistente a ruggine, corrosione, solventi, acidi e alcali
- Pratico per il trasporto e l'immersione di gruppi di oggetti in vetro
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Include | Basket Only |
| Product Type | Wire Basket |
| Matrice | 1 x 1 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Labware |
| Materiale | Epoxy-coated Steel |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering