Learn More
Bel Art™ Rack per piastre di Petri e piastre a contatto Poxygrid™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
10
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rack in filo di acciaio con rivestimento epossidico blu resistente per piastre a contatto con coperchi di diametro massimo 72 mm
- Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione
- Compatibile con i modelli RODAC™ e BD™
- Le dimensioni compatte ottimizzano lo spazio dell'incubatore
- Rack autoclavabili a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Specifica
| Include | Rack Only |
| Product Type | Petri Dish Rack |
| Matrice | 1 x 3 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blu |
| Capacità | Petri Dishes |
| Materiale | Filo d'acciaio |
| Posizioni | 30 |
| Forma | Cylindrical |
| Sovrapponibile | No |
| Vedi altri risultati |