Learn More
Bel Art™ Rack per provette di formato ridotto Poxygrid™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 15510052 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Verde
Posizioni:
20
24
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15510052
Marca: Bel Art™ F187882000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso in bagni d'acqua, cappe a flusso laminare, cappe chimiche o qualsiasi luogo in cui lo spazio è limitato
  • Rivestimento epossidico per resistenza alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Fori quadrati nella griglia
  • Tre piani con fondo a griglia scanalato
  • Per contenere provette con diametro di 10-13, 13-16 o 16-20 mm
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Inerti a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
  • Resistenti a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
Specifica
Product Type Rack, provetta
Matrice 5 x 4
Autoclavabile
Colore Verde
Capacità Tubes (16 to 20 mm)
Materiale Filo di acciaio rivestito in resina epossidica
Posizioni 20
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 4.93 x 4.25 x 2.5 in (12.5 x 10.8 x 6.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.93 in
Larghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.25 in
Altezza (sistema metrico) 6.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm