Learn More
Bel Art™ Rack per provette di formato ridotto Poxygrid™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 15590042 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Verde
Posizioni:
20
24
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15590042
Marca: Bel Art™ F187881600
Per l'uso in bagni d'acqua, cappe a flusso laminare, cappe chimiche o qualsiasi luogo in cui lo spazio è limitato
  • Rivestimento epossidico per resistenza alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Fori quadrati nella griglia
  • Tre piani con fondo a griglia scanalato
  • Per contenere provette con diametro di 10-13, 13-16 o 16-20 mm
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Inerti a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
  • Resistenti a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
Specifica
Product Type Rack di provette
Matrice 6 x 4
Autoclavabile
Colore Verde
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Filo di acciaio rivestito in resina epossidica
Posizioni 24
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13 - 16 provette
Intervallo di temperatura (sistema metrico) −223 °C - 121 °C
Dimensioni (L x P x A) 4.9 x 3.9 x 2.5 in (12.5 x 9.9 x 6.4 cm)
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm