Learn More
Bel-Art™ Rack per coni Imhoff Poxygrid™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
44.45 cm
No. of Places:
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- I puntali a cono sono tenuti sollevati dal banco per facilitare la visione; se necessario, è possibile rimuovere il tappo
- I telai in filo d'acciaio sono rivestiti con resina epossidica per una maggiore durata e una facile pulizia
- L'ampia base garantisce stabilità senza ingombrare il banco
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 3 Places |
| No. of Places | 3 |
| Stile punta | Cono |
| Tipo | Imhoff Settling Cone Rack |
| Dimensioni (L x P x A) | 17.5 x 6.75 x 16 in (44.45 x 17.14 x 40.6 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17.5 in |
| Lunghezza (sistema metrico) | 44.45 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.75 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 17.14 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 16 in |
| Vedi altri risultati |