Learn More
Bel Art™ Rack per trasporto capsule di Petri SP Scienceware™ Poxygrid™
Codice prodotto. p-4371513 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
15
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11785495
Marca: Bel Art™ H189790000
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
L'ampia apertura frontale impedisce lo scivolamento all'esterno delle piastre durante il trasporto, ma consente un facile caricamento e svuotamento dall'alto
  • Non adatti per piastre in vetro
  • I rack contengono 30 piastre Petri in plastica di dimensioni 100 mm x 20 mm in tre pile
  • Il filo d'acciaio con rivestimento epossidico è resistente agli agenti chimici e alla corrosione e autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
  • L x P x A 13.5 x 4.25 x 12 pollici (343 x 105 x 305 mm)
Specifica
Include Rack Only
Product Type Petri Dish Rack
Matrice 1 x 3
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Contiene 30 piastre da 100 x 20 mm
Materiale Filo d’acciaio
Posizioni 30
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre di Petri da 10 x 2 cm
Dimensioni (L x P x A) 13.5 x 4.125 x 12 pollici (343 x 10.5 x 30.5 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 343 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.125 in.
Altezza (sistema metrico) 30.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm