Learn More
Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™ SP Scienceware™: Da 10 a 13 mm
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Verde
Posizioni:
60
72
108
150
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Resistenza a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
- Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
- I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
- I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provette per test |
| Matrice | 6 x 15 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Verde |
| Capacità | Tubes (10 to 13 mm) |
| Materiale | Filo di acciaio rivestito in resina epossidica |
| Posizioni | 72 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |