Learn More
Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™ SP Scienceware™: Da 10 a 13 mm
Codice prodotto. 15550012 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Verde
Posizioni:
60
72
108
150
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15550012
Marca: Bel Art™ F187500003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
  • Resistenza a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
  • Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
  • I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
  • I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
  • Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Product Type Rack, provette per test
Matrice 3 X 8
Autoclavabile
Colore Arancione
Capacità Tubes (10 to 13 mm)
Materiale Filo di acciaio rivestito in resina epossidica
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 8 x 4.4 x 2.5 in (20.5 x 11.3 x 6.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.07 in
Larghezza (sistema metrico) 11.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.45 in
Altezza (sistema metrico) 6.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,51in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm