Learn More
Bel-Art™ Rack per provette Poxygrid a 60 posti SP Scienceware™
Per organizzare e lavorare elevati volumi di campioni.
Marca:  Bel-Art™ F18763-0160
Codice prodotto. 13432509
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rack per provette in filo d'acciaio
  • Resistenti agli agenti chimici e alla corrosione
  • Rivestimento con resina epossidica polimerizzata a caldo
  • Inerti a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
  • Intervallo di temperatura: Da −223 °C (−369 °F) a 121 °C (250 °F)
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Con fori quadrati, tre piani, fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati