Learn More
Bel-Art™ Borosilicate Glass Round Spinbar™ Magnetic Stir Bars
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
22.2 mm
38 mm
Diametro (sistema metrico):
6.3 mm
9.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
0.87 in.
1.5 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.25 in.
0.37 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Useful for high temperature applications up to 274°C (525°F)
- Completely smooth surface offers zero absorption
- Easy to clean
- Meet US Pharmacopoeia specifications for Type I borosilicate glass
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
- Autoclave safe
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | USP Type I, ISO 9001:2008 |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Rivestimento | Glass |
| Diametro (sistema metrico) | 9.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Materiale | Magnet |
| Quantità | 1 |
| Vedi altri risultati |