Learn More
Bel-Art™ Mandrini di ricambio SP Scienceware™ per pipettatori Pipette Pump™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Pipettatore a pompa da 2 ml
Pipettatore con pompa per pipette da 10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per l'uso con pipettatore Pipette Pump con rotella zigrinata e aspirazione con stantuffo
- Le pipette si adattano perfettamente a questi mandrini conici flessibili
- Mandrini di ricambio per adattarsi a varie misure/colori di Pipette Pump in caso di perdita o danneggiamento
- La gomma siliconica è resistente ad acidi e alcali
- Smontare le parti per la pulizia; il mandrino non è autoclavabile
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Da utilizzare con | Pipette Pump Pipettors |
| Materiale | Gomma siliconica |
| Tipo | Mandrini di ricambio |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettatore con pompa per pipette da 10 ml |