Learn More
Bel-Art™ Flaconi per liquido di lavaggio SP Scienceware™ Right-to-Know, con sfiato di sicurezza ed etichettatura GHS
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Assortiti
Diclorometano
Etanolo
Etilacetato
Ipoclorito di sodio (candeggina)
Isopropanolo
Metanolo
Metiletilchetone
Olio lubrificante
Soluzione salina isotonica
Toluene
Colore:
Assortiti
Blu
Blue
Giallo
Rosso
Verde
naturale
Quantità:
2/conf.
4/conf.
Dimensione della confezione:
2 confezioni
4 confezioni
Descrizione
Specially designed valve prevents pressure build-up that eliminates potentially dangerous chemical drips; allows dispensing of wash bottle in upright or inverted position
- Imboccatura ampia da 53 mm (2 in) per facilità di riempimento
- Flaconi semitrasparenti in LDPE con tappi con codifica a colori per un'agevole identificazione
- Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, simboli e diciture GHS, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
- Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS
- Per metiletilchetone e toluene non è prevista una valvola di sfiato
- Confezionati 4 per sacchetto, uno ciascuno di: acetone, isopropanolo, candeggina ed etanolo
- Il flacone per l'ipoclorito di sodio è in LDPE bianco per la protezione dalla luce con lunghezza d'onda compresa tra 230 e 450 nm
Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS.
Compliance
Requisiti del sistema GHS (Globally Harmonized System) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici e dell'HazCom 2012 dell'OSHA relativi alle etichette sul luogo di lavoro
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 once |
| Colore | Rosso |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 2/conf. |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |