Learn More
Bel-Art™ Flaconi per liquido di lavaggio SP Scienceware™ Right-to-Know, con sfiato di sicurezza ed etichettatura GHS
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescription
Specially designed valve prevents pressure build-up that eliminates potentially dangerous chemical drips; allows dispensing of wash bottle in upright or inverted position
- Imboccatura ampia da 53 mm (2 in) per facilità di riempimento
- Flaconi semitrasparenti in LDPE con tappi con codifica a colori per un'agevole identificazione
- Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, simboli e diciture GHS, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
- Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS
- Per metiletilchetone e toluene non è prevista una valvola di sfiato
- Confezionati 4 per sacchetto, uno ciascuno di: acetone, isopropanolo, candeggina ed etanolo
- Il flacone per l'ipoclorito di sodio è in LDPE bianco per la protezione dalla luce con lunghezza d'onda compresa tra 230 e 450 nm
Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS.
Compliance
Requisiti del sistema GHS (Globally Harmonized System) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici e dell'HazCom 2012 dell'OSHA relativi alle etichette sul luogo di lavoro
Specifications
Specifications
| Capacità | 16 once, 500 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 once |
| Colore | Verde |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 4/conf. |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.