Learn More
Bel-Art™ Flaconi per liquido di lavaggio SP Scienceware™ Right-to-Know, con sfiato di sicurezza ed etichettatura GHS
Codice prodotto. 15589971 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Assortiti
Diclorometano
Etanolo
Etilacetato
Ipoclorito di sodio (candeggina)
Isopropanolo
Metanolo
Metiletilchetone
Olio lubrificante
Soluzione salina isotonica
Toluene
Colore:
Assortiti
Blu
Blue
Giallo
Rosso
Verde
naturale
Quantità:
2/conf.
4/conf.
Dimensione della confezione:
2 confezioni
4 confezioni
Codice prodotto. 15589971
Marca: Bel-Art™ F124160002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La valvola appositamente progettata impedisce l'accumulo di pressione che elimina la formazione di gocce chimiche potenzialmente pericolose; consente l'erogazione del flacone per liquido di lavaggio in posizione verticale o invertita
Specially designed valve prevents pressure build-up that eliminates potentially dangerous chemical drips; allows dispensing of wash bottle in upright or inverted position
  • Imboccatura ampia da 53 mm (2 in) per facilità di riempimento
  • Flaconi semitrasparenti in LDPE con tappi con codifica a colori per un'agevole identificazione
  • Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, simboli e diciture GHS, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
  • Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS
  • Per metiletilchetone e toluene non è prevista una valvola di sfiato
  • Confezionati 4 per sacchetto, uno ciascuno di: acetone, isopropanolo, candeggina ed etanolo
  • Il flacone per l'ipoclorito di sodio è in LDPE bianco per la protezione dalla luce con lunghezza d'onda compresa tra 230 e 450 nm
Per i flaconi con etichette che non segnalano sostanze chimiche pericolose non sono necessari/disponibili i simboli e le diciture GHS.
Compliance
Requisiti del sistema GHS (Globally Harmonized System) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici e dell'HazCom 2012 dell'OSHA relativi alle etichette sul luogo di lavoro
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Colore Giallo
Materiale LDPE
Quantità 4/conf.
Sterilità Non sterile
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Wide, Threaded
Forma Cilindrico
Product Type Safety-vented Wash Bottle
Chemical Label Diclorometano
Autoclavabile Non autoclavabile