Learn More
Bel Art™ Rack galleggianti rotondi ProCulture
Codice prodotto. 10052764 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
8
20
Capacità:
Provette da 1.5 ml
Provette da 2 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Becher da 1000 ml
Becher da 400 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
66 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10052764
Marca: Bel Art™ F188750400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ottimizzati per l'uso in laboratori di microbiologia e immunologia
  • Realizzato appositamente per l'utilizzo in becher—per incubazione di provette da otto a venti 1.5 ml in un becher di acqua
  • Stampato in polimetilpentene butilico con minuscole bolle per una maggiore galleggiabilità
  • I rack si riempiono dall'alto; le provette si rimuovono facilmente, rilasciandole premendo il rack fino a quando le gambe non toccano il banco
  • I fori per le provette sono disposti in cerchio con maniglia ad asta centrale
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F); può venire bollito a 100°C (212°F) per 30 minuti
Order Info
Disco a otto fori con diametro di 2.625 pollici (6.6 cm); disco a 20 fori con diametro di 3.75 pollici (9.5 cm). I dischi hanno uno spessore di 0.25 pollici (0.6 cm). Le gambe sono lunghe 0.75 pollici (1.9 cm).
Specifica
Product Type Rack, microprovetta
Matrice 1 x 8
Autoclavabile
Colore Translucent
Capacità Provette da 1.5 ml
Materiale PMP
Posizioni 8
Forma Round
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Microprovette per incubatori in bagni d’acqua o becher
Da utilizzare con (apparecchiatura) Becher da 400 ml
Lunghezza (sistema metrico) 66.5 mm
Larghezza (sistema metrico) 66.5 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 66 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 10.8 mm