Learn More
Bel Art™ Rack galleggianti rotondi ProCulture
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
8
20
Capacità:
Provette da 1.5 ml
Provette da 2 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Becher da 1000 ml
Becher da 400 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
66 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Realizzato appositamente per l'utilizzo in becher—per incubazione di provette da otto a venti 1.5 ml in un becher di acqua
- Stampato in polimetilpentene butilico con minuscole bolle per una maggiore galleggiabilità
- I rack si riempiono dall'alto; le provette si rimuovono facilmente, rilasciandole premendo il rack fino a quando le gambe non toccano il banco
- I fori per le provette sono disposti in cerchio con maniglia ad asta centrale
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F); può venire bollito a 100°C (212°F) per 30 minuti
Order Info
Disco a otto fori con diametro di 2.625 pollici (6.6 cm); disco a 20 fori con diametro di 3.75 pollici (9.5 cm). I dischi hanno uno spessore di 0.25 pollici (0.6 cm). Le gambe sono lunghe 0.75 pollici (1.9 cm).
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, microprovetta |
| Matrice | 1 x 20 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Translucent |
| Capacità | Provette da 2 ml |
| Materiale | PMP |
| Posizioni | 20 |
| Forma | Round |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | No |
| Vedi altri risultati |