Learn More
Bel-Art™ Puntali per pipettatore a ripetizione universali Roxy M™ SP Scienceware™: Non sterili
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.05 ml
0.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Compatibili con la maggior parte dei pipettatori a ripetizione manuale, tra cui Roxy M, Eppendorf™ Multipette™ 4780, Brand HandyStep™ S, pipettatore a ripetizione Fisherbrand™, pipettatore a ripetizione Gilson Distriman™ e Scilogex™ StepMate
- Compatibili con molte pipette elettroniche (il display digitale non è abilitato)
- Disponibili in 8 misure con capacità da 0.05 a 50.0 ml per erogare ripetutamente volumi da 1 a 5000μ l
- Prodotti in uno stabilimento ISO 90012000 e realizzati in polipropilene vergine con stantuffo interno in polietilene
- Adattatore richiesto per l’uso con puntali da 25 ml e 50 ml (Codice produttore 37300-0050 fornito con pipettatore a ripetizione e disponibile separatamente in una confezione da 3)
- Ogni confezione di puntali riporta il lotto stampato e viene fornita con un certificato di conformità, include inoltre un pratico schema di dosaggio
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.05 ml |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Natural |
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
| Dichiarazioni di pulizia | Senza DNase, RNase, ATP, e pirogeni |
| Formato | Bagged |
| Stile punta | Standard |
| Product Type | Repeating Pipettor Tips |
| Vedi altri risultati |